Learn More
p-Tolunitril, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Tolunitrile |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 26.0°C to 28.0°C |
Dichte | 0.9800g/mL |
Siedepunkt | 103.0°C to 106.0°C (20.0 mmHg) |
Flammpunkt | 85°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H4CN |