Learn More
p-Toluoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10666152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10666152 250 mL Glasflasche -
10521201 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10108103 1 L Glasflasche 1 Liter
13408378 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10666152 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147982500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 874-60-2 | C₈H₇ClO | 154,6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-60-2
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.6
MDL-Nummer MFCD00000696
InChI-Schlüssel NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC-Name 4-Methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluoyl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -2.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 225.0°C to 227.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCl
Brechungsindex 1.5525 to 1.5545
Menge 250 mL
Beilstein 09,486
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke