Learn More
p-Tolyl Sulfate-d7 Potassium Salt, TRC
Artikelnummer. 30452084
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30452084 25 mg 25 Milligramm
30453375 2.5 mg 2.50 Milligramm
30450840 1 mg 1 Milligramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30452084
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT53680225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Cresol Sulfate Potassium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 D7 K O4 S
Menge 25 mg
Synonym p-Cresol Sulfate Potassium Salt (D7, 98%) Chemical Purity 95%
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O4S.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11-12(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1/i1D3,2D,3D,4D,5D;
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1OS(=O)(=O)O[K])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name [2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenoxy]sulfonyloxypotassium
Molekulargewicht (g/mol) 233.3345
Formelmasse 233.0141
Reinheit (%) >95