Learn More
p-Tolylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4-Ethynyltoluene was used in the synthesis of bis(bicyclic) products by the cycloaddition of alkynes to the AlN2C2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethynyltoluol wurde bei der Synthese von bis(bicyclischen) Produkten durch die Cycloaddition von Alkynen zu AlN2C2 verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Schwermetallpulvern.
4-Ethynyltoluol wurde bei der Synthese von bis(bicyclischen) Produkten durch die Cycloaddition von Alkynen zu AlN2C2 verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Schwermetallpulvern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Tolylacetylene |
Schmelzpunkt | ∼21°C |
Dichte | 0.916 |
Siedepunkt | 168°C to 170°C |
Flammpunkt | 49°C (120°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.547 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 969653 |