Learn More
p-Tolylmagnesiumchlorid, 2M (31 Gew.%) Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10186553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10186553 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10678024 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10186553
Marke: Thermo Scientific Acros 382721000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-61-7 , 109-99-9
Summenformel C7H7ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 150.888
MDL-Nummer MFCD00672097
InChI-Schlüssel BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
PubChem CID 11829629
IUPAC-Name Magnesium;Methylbenzol;Chlorid
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolylmagnesium chloride
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 2M solution in THF
Strukturformel CH3C6H4MgCl
Konzentration 2 to 2.2M
Dichte 1.0000g/mL
Formelmasse 150.89
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1
Menge 100 mL
Flammpunkt −17°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.