Learn More
p-Tyramin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tyramine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2 |
| Formelmasse | 137.0841 |
| Reinheit (%) | >95% |