Learn More
Eppendorf™ Farblose Safe-Lock Zentrifugenröhrchen, PCR clean
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10318661 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 mL
1,5 ml
2 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10318661
Marke: Eppendorf™ 0030123301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Schützen Sie Ihre Proben mit diesen Zentrifugenröhrchen. Eppendorf™ PCR Clean farblose Safe-Lock Zentrifugenröhrchen verfügen über einen Eppendorf Safe-Lock Deckel mit Scharnieren für außergewöhnlichen Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung.
  • Polypropylen ist hochresistent gegenüber Chemikalien, mechanischen Belastungen und Temperaturextremen
  • Hergestellt ohne Gleitadditive, Weichmacher und Biozide – Substanzen, die nachgewiesenermaßen aus Kunststoff-Verbrauchsmaterialen in die Probe auslaugen und Ergebnisse von Bioassays negativ beeinflussen
  • g-Safe™: Die außergewöhnliche Zentrifugalstabilität von bis zu 30,000 × g vermeidet Probenverlust durch Röhrchenbrüche und bietet mehr Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
  • Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
  • Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
  • Großer, matter Deckel und matte Fläche an der Seite für einfache Beschriftung
  • Autoklavierbar wenn geöffnet (121 °C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Menge 500
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Closure Included Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen