Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Reagenzienvorratsgefäße für die Automation aus Polypropylen
Description
Thermo Scientific™ Nalgene Einweg-Robot-Reservoirs im Mikrotiterplatten-Standardformat mit 300 ml Volumen verlängern die unbeaufsichtigte Betriebsdauer und die Assay-Effizienz.
Der konische Boden minimiert Totvolumen und zeichnet sich durch einen Spritzschutz aus. Die Version mit flachem Boden erfüllt verschiedenste Assay-Anforderungen sowohl in manuellen als auch in automatisierten Systemen.
- Die Ausführung mit gefaltetem Boden ist beim 96-Well-Format am effektivsten.
- Die Ausführung mit flachem Boden ist für 1-, 6-, 12-, 96-, 384- und 1.536-Well-Formate verwendbar.
- Polypropylen bietet genügend Stabilität für robotergestütztes Liquid Handling, was die Durchführung automatisierter Assays erleichtert und einen längeren unbeaufsichtigten Betrieb ermöglicht.
- Das Reservoir ist zu den meisten Roboterarmen, Plattenstaplern („Hotels“), Plattenarmen und Plattformkonfigurationen kompatibel.
- Das Reservoir verfügt über ein Volumen von 300 ml (345 ml bis zum Rand) und eingegossene Graduierungen in 100 ml-Schritten.
- Die Reservoirs können zum einfacheren automatisierten Stapeln und zur einfacheren Aufbewahrung ineinander gestellt werden.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Empfehlungen der US American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Farbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 300 mL |
| Abmessungen (L x B x H) | 86 x 128 x 43 in. (3.4 x 5 x 1.75 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Behälter |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 43 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,4 in. |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.