Learn More
Ambion™ Custom RNA, 5' Alexa Fluor™ 488
Artikelnummer. 10428863
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
RNA 5' Alexa 488
SIRNA 5' Alexa 488
Menge:
20 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Menge unitSize
10428863 RNA 5' Alexa 488 5 nmol -
10246633 SIRNA 5' Alexa 488 5 nmol 1 Stück
10583644 SIRNA 5' Alexa 488 20 nmol 1 Stück
10554794 RNA 5' Alexa 488 20 nmol 1 Stück
4 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10428863
Marke: Ambion™ A10350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Custom RNA, 5' Alexa Fluor™ 488
Nutzen Sie dieses Hilfsmittel für die schnelle und einfache Online-Bestellung von prüfstandsgetesteter validierter Stealth RNAi™ siRNA, gebrauchsfertiger Stealth Select RNAi™ siRNA, prüfstandsgetesteten BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks und klonierungsfertiger BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung RNA 5' Alexa 488, 5nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation
Produkttyp RNA 5' Alexa 488
Menge 5 nmol