Beschreibung
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
- Vollständig autoklavierbar — Die gesamte Pipette kann Dampf-autoklaviert werden.
- Soft-Touch-Spitzenabwurf — ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %.
- Ergonomischer, komfortabler, leichter Griff — bequemer Halt und müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimal passend für SureOne™ Spitzen — ausgezeichnete Pipettierleistung
- Super-Blow-Out-Kolben — erzeugt einen um 150 % stärkeren Luftstoß als herkömmliche Kolben für die Dispensierung von Mikrotropfen
Garantie
Drei Jahre.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.6 bis 3 % |
| Kompatible Spitzen | SureOne™ Spitzen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | SureOne™ Spitze |
| Produktlinie | Elite |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 50 μl |
| Fingerhandschuh | Ergonomisch |
| Enthält | Kalibrierungszertifikat, Labor-Kalibrierungswerkzeug |
| Schritten | 0,1 μl |
| Mehr anzeigen |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.