Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific Fridge/Freezer/Room Thermometer,
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Raumtemperatur: −10 ° bis 50 ° C; Thermometer für Gefrierschränke: −50 ° bis 70 ° C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Alarmeinstellung für hohe/niedrige Temperaturen
- Speicher für Maximal-/Minimaltemperaturen
- Wasserfester Kühlschranksensor
- Wechsel zwischen °C/°F
Technische Daten:
- Messbereich: -10 bis +50 °C/14 bis 122 °F (Raumtemperatur)
- -50 bis +70 °C/-58 bis +158 °F (Kühl-/Tiefkühlgerätetemperatur)
- Displaymaße: 26 x 12 mm
- Produktgröße: 63 x 48 x 12 mm
- Länge des Sensorkabels: 1000 mm
- Batterie: 1.5 V, Größe A76 oder gleichwertig x 1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 63 x 48 x 12 mm |
| Displaymaße | 26 x 12 mm |
| Länge (metrisch) | 8 cm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1000 mm |
| Material | Plastic |
| Sondentyp | Wasserdicht |
| Produkttyp | Thermometer für Kühl-/Gefriergeräte/Zimmer |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 158 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 70 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | −58 °F |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Comparta una corrección de contenido