missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Orlistat, 98%, Thermo Scientific™

Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62999.MF

Menge 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15445279

  • 72.30 € / 50 Milligramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Orlistat, used in obesity research, is a pancreatic lipase inhibitor that acts locally in the gastrointestinal tract to inhibit lipase. More detailed experiments show that gradually THL affects the retinoblastoma protein pathway and leads to cell-cycle arrest at G1/S boundary. Lipase Inhibitor, THL is an inhibitor of pancreatic and gastric lipase, as well as carboxyl ester lipase (CEL) and diacylglycerol lipase-α (DAGLα). Lipase Inhibitor, THL also activates caspase-3.

Solubility
Soluble in DMSO (19 mg/mL), ethanol (20 mg/mL), and DMF (20 mg/mL).

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

96829-58-2
495.75
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
3034010
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
C29H53NO5
MFCD05662360
orlistat, tetrahydrolipstatin, xenical, alli, orlipastat, --tetrahydrolipstatin, orlipastatum, orlipastatum inn-latin, thlp, tetrahydrolipastatin
(2S)-1-[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxooxetan-2-yl]tridecan-2-yl (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate

Spezifikation

Orlistat
C29H53NO5
50mg
orlistat, tetrahydrolipstatin, xenical, alli, orlipastat, --tetrahydrolipstatin, orlipastatum, orlipastatum inn-latin, thlp, tetrahydrolipastatin
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
(2S)-1-[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxooxetan-2-yl]tridecan-2-yl (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate
3034010
98%
96829-58-2
MFCD05662360
14,6869
Soluble in DMSO (19mg/mL),ethanol (20mg/mL),and DMF (20mg/mL).
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
495.75
495.73
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.