Beschreibung
- Ideal für grundlegende Trocknungs- oder Heizanwendungen
- Maximale Temperatur 250 °C
- Übertemperaturschutz
- Manuell einstellbare Luftklappe für eine erhöhte Luftzirkulation
- Digitale Steuerung
- Innenraum aus Edelstahl
- Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
- CE-Kennzeichnung
- Zwei Draht-Einlegeböden sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Zusätzliche Einlegeböden sind auch separat erhältlich
- Energieverbrauch: 194 W
Trocknen, Erhitzen, einfache Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kammermaterial | Edelstahl |
| Konvektionstyp | Schwere |
| Kapazität (metrisch) | 65L |
| Temperatur (metrisch) | 50 bis 250°C |
| Display | Digital |
| Material | Edelstahl |
| Max. Einschublast | 25 kg |
| Anzahl Einschübe | 2 |
| Steckertyp | UK und EU |
| Temperaturstabilität | ±0,4 °C bei 150 °C |
| Mehr anzeigen |