Learn More
Fisherbrand™ Zweistufige Drehschieberpumpe, Serie FRVP
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Flussrate:
122 l/min (bei 50 Hz)
280 l/min (bei 50 Hz)
38 l/min (bei 50 Hz)
483 l/min (bei 50 Hz)
85 l/min (bei 50 Hz)
Modell:
FRVP16.
FRVP2.
FRVP28.
FRVP5
FRVP8.
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien und korrosionsbeständiger Beschichtung auf Innenflächen
- Entwickelt für eine sauberere Arbeitsumgebung
- Verringerung der Ölnebel-Emissionen
- Kühle Betriebstemperaturen
- Interne Vorfilter und Ölnebelfilter im Lieferumfang enthalten (außer FRVP28)
- Schnelle und einfache Wartungsfreundlichkeit mit verwechslungssicherem Poka-Yoke-Wartungskonzept
- Verwenden Sie Premium-Öl für schnelle und einfache Ölwechsel mit verlängerten Ölwechselintervallen
- Der Ölstand kann leicht über ein großes Sichtfenster überwacht werden
Specifications
Specifications
| Enthält | Anschlussflansche DN 16 KF, Motorschutzklasse IP 54, Zubehör: 2 l Premium-Öl, Ölnebelfilter, 8 mm-Schlauchdüsenadapter, Zentrier- und Klemmringe |
| Motordrehzahl | 1450 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 463 x 157 x 230 mm (ohne Griff und Zubehör) |
| Modell | FRVP8. |
| Geräuschpegel | < 50 dB(A) |
| Wirkleistung | 370 W |
| Gewicht (metrisch) | 22,5 kg |
| Flussrate | 122 l/min (bei 50 Hz) |
| Zur Verwendung mit | Hochvakuum-Betrieb |
| Show More |