Beschreibung
- Die leichte Bouffant-Haube aus Polypropylen bietet zusätzlichen Komfort für den Anwender
- Die vollständige Abdeckung des Kopfes gewährleistet hervorragende Retention für den Anwender
- Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Verfolgung
- Kann zur Kontrolle der Umgebung für HACCP-Verfahren und verschiedene Branchen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Klemmen-Kappe |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Ja |
| Saumtyp | Doppelt elastisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Persönliche Schutzausrüstung im Operationsraum |
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem |
| Abmessungen (L x B) | 44 x 50 cm |
| Länge (metrisch) | 44 cm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?