Beschreibung
- Reduziert die Kontamination des Bedieners, aber auch empfindliche Produkte und Prozesse in einer geschützten Atmosphäre
- Schützt vor radioaktiven Partikeln und infektiösen Erregern
- Der mikroporöse, antistatische Hygienekittel ist bequem und leicht
- Mit laminiertem Polyethylen beschichteter Polypropylenkittel für eine wasserfeste, hydrophobe Abdichtung
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Verschlussarten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allgemeines Gewand |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Radioaktive Partikel, infektiöse Wirkstoffe |
| Mehr anzeigen |