Learn More
Medicom X500 White Shoecovers Premium, 100% PP, Large size
Marke:  Medicom 10.001D-10
X500 White Shoecovers Premium, 100% PP, Large size
Artikelnummer. 16583931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.77 €
    55.02 € / 500 Stück
    Sparen 6.75 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-03-2027