Learn More
Univet Schutzbrille
Artikelnummer. 16597329
Change view
Click to view available options
:
Coating: Anti-fog
Artikelnummer.
16597329 Coating: Anti-fog
1 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 16597329
Marke: Univet 602A010000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Belüftete Schutzbrille mit klarer Linse und Antifog-Beschichtung zum Schutz gegen Tröpfchen und große Staubpartikel.
  • Klare Polycarbonatscheibe mit Antibeschlagbeschichtung
  • Rahmen aus thermoplastischem Elastomer mit Öffnungen für inderekte Belüftung
  • Verstellbares Kopfband
  • Validiert für den Schutz gegen Flüssigkeitströpfchen, große Staubpartikel, UV-Strahlung und Stöße mittlerer Energie bei extremen Temperaturen
Compliance
Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen für Gesundheit und Sicherheit gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung.
Spezifikation
Höhe (metrisch) 79 mm
Objektivtyp Optische Klasse 1
Dicke (metrisch) 1.7 ± 0.1 mm
Breite (metrisch) 148.2 mm
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Tiefe (metrisch) 70 mm
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU) 2016/425
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Belüftete Schutzbrille
Einzelheiten zur Belüftung Indirekte Belüftung
Gewicht (metrisch) 63 g
Material Kunststoff
Einwegprodukt Ja
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Thermoplastisches Elastomer
UV-Schutz Ja
Frame Type Maske