Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analysewaagen mit länderspezifischer Verifizierung
Artikelnummer. 16635653 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
60 g
120 g
220 g
320 g
Beschreibung:
Geprüft
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Beschreibung unitSize
16635653 220 g Geprüft 1 Stück
16685683 60 g Geprüft 1 Stück
16626243 120 g Geprüft 1 Stück
16626253 320 g Geprüft 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16635653 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. BCA224I1CEU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
  • Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifikat
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
Beschreibung Geprüft
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Lesbarkeit 0,1 mg
Material Glas, PBT, Edelstahl
Modell Elektronische Analysenwaage
Stabilisierungszeit ≤1,5 s
Spannung 100/240 V (±10 %)
Stromstärke 0,2 A
Frequenz 50/60 Hz