Learn More
HOPEN Hygienekittel PP mit Kragen, weiß
Artikelnummer. 17216760 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17216760 M 50 Stück
17226760 L 50 Stück
17236760 XL 50 Stück
17246760 2XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17216760 Lieferant HOPEN Lieferanten-Nr. 40.632/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00 €
    63.54 € / 50 Stück
    Sparen 7.46 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hygienekittel mit Reißverschluss und linker Innentasche.
  • Hygienekittel PP
  • Klassisch mit Kragen
  • Elastisch am Handgelenk
  • Mit einer Innentasche auf der linken Seite
  • Mit Reißverschluss
  • 40 g/m2
  • Weiß
Spezifikation
Größe M
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Stulpenform Elastisch
Enthält Kragen