Beschreibung
- Wasserfeste und rutschfeste Sohlen
- Atmungsaktiv und leicht
- Elastischer Knöchelschutz
- Vliesstoff aus Polypropylen mit Polyethylen-Sohlen
- Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 2XL |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Dicke | 60 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizin, Industrie |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485, (EU) 2017/745 |
| Verpackungsmenge | 300 Packungen |
| Gewicht (metrisch) | 34 g/m2 |