Learn More
Hopen™ ISO AIR Reinraummasken mit Ohrschlaufen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17704789 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
Packungsgröße:
400 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17704789 L 400 Stück
17714789 M 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17704789 Lieferant Hopen™ Lieferanten-Nr. 60.712L
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO AIR Reinraummasken sind ISO 5 Grad B mit optimalem Komfort dank weicher und nicht reizbarer Gummizüge. Hergestellt mit Mass Balance Ansatz aus recycelten Materialien.
  • Geringe Freisetzung von Partikeln: Helmke-Trommel-getestet für den Einsatz in Reinräumen
  • Hohe Filtrationseffizienz von Partikeln, Bakterien und Viren
  • Anpassbar an Benutzer und Protokolle und in zwei Größen erhältlich
  • Kopfschlaufen verbessern den Komfort für den Benutzer, mit denen sie leichter aufgesetzt werden können
  • Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen für den Benutzer
  • Origami-Falz- und Doppelelastiktechnologie sorgen für optimale Passform
  • Der verstellbare und formbare Nasenclip verhindert das Beschlagen der Gläser
  • Der ISO-AIR-Bereich wird in einem Reinraum mit ISO 8-Klassifizierung hergestellt
  • Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Fastening Type Ohrschlaufen
Größe L
Modell Plissiert, 60.712
Zertifizierung/Konformität Grad B
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Filtereffizienz > 99 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Branche