Learn More
Kolmi Hopen™ Weiße Isoguard™ Überschuhe mit Kunststoffsohle
Artikelnummer. 17710099 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
200 Packungen
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge Packungsgröße
17710099 200 Packungen 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17710099 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. 10.005V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.78 €
    57.27 € / 200 Stück
    Sparen 7.51 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weiße Überschuhe mit rutschfesten, farbigen Sohlen für den Einsatz in medizinischen, industriellen und Laborumgebungen.
  • Hilft, Stürze oder Ausrutschen zu verhindern
  • Vlies, Polypropylen mit Polyethylen-Sohle
  • Wird aufgrund der geringen Partikelfreisetzung in ISO 3-Umgebungen und darüber verwendet
  • Bei 5 °C bis 40 °C lagern.
  • Darf nicht Feuchtigkeit und Sonne ausgesetzt werden
  • Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Größe XL
Material Polypropylen, Polyethylen
Farbe Weiß, Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Dicke 60 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizin, Industrie, Labor
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 9001
Verpackungsmenge 200 Packungen
Abmessungen (L x B) 400 x 160 mm
Gewicht (metrisch) 35 g/m2