Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylen-Bouffant-Mütze in Polybeutel, 48 cm Durchmesser
Alle ansehen Medicom ProdukteBeschreibung
- Lightweight polypropylene cap improves user's comfort
- Ability to use a color code for tracking
- Adapts to different head sizes
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Ausführungsart | Haube |
| Sterilität | Unsteril |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 9001 |
| Verpackungsart | Polybag |
| Menge | 100/Packung |
| Länge (metrisch) | 48 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 48 cm |
| Mehr anzeigen |