Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Medizinische Maske Typ IIR, spritzwassergeschützt, mit Kopfbändern
Artikelnummer. 17710219 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Op-Air Medizinische Maske Typ IIR mit Spritzwasserschutz und Kopfbändern; Zertifizierungen/Konformität (Europa): (EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019; Farbe: Weiß; Einweg-Produkt: Ja; Verschlussart: Elastische Bänder; Material: Polypropylen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17710219 Op-Air Medizinische Maske Typ IIR mit Spritzwasserschutz und Kopfbändern; Zertifizierungen/Konformität (Europa): (EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019; Farbe: Weiß; Einweg-Produkt: Ja; Verschlussart: Elastische Bänder; Material: Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17710219 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. M3900130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.32 €
    21.64 € / 50 Stück
    Sparen 32.68 €
    60% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elastische, über den Kopf zu ziehende Bänder sorgen für zusätzlichen Halt dieser medizinischen Maske und schützen den Träger gleichzeitig vor Spritzern.
  • Beständig gegen Flüssigkeitsspritzer mit einem Druck von bis zu 16 kPa
  • Weiche Kopfschlaufen für maximalen Komfort und sicheren Halt
  • Die anatomische Anpassung reduziert die Exposition vom Gesicht
  • Integriertes Nasenstück
  • Glasfaserfreier Filter
  • Produktion in ISO 8 Reinräume (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
  • Einzeln verpackt, um eine bessere Hygiene der Maske zu gewährleisten.
Spezifikation
Farbe Weiß
Fastening Type Elastische Bänder
Material Polypropylen
Abmessungen (L x B) 230 x 100 mm
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizin
Latexfrei Ja
Verpackungsmenge 50 Pk.