Learn More
Kolmi Hopen™ Universal-Überschuhe mit bedruckter Chevron-Sohle
Artikelnummer. 17720159 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17720159 Blau 500 Stück
17710159 Weiß 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17720159 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. H10020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.81 €
    67.15 € / 500 Stück
    Sparen 11.66 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Überschuhe aus Polypropylen mit Latexsohle bieten die Rutschfestigkeit, die Sie beim Gehen auf glatten Böden benötigen.
  • Sohle mit Fischgrätmuster
  • Elastische Beinabschlüsse
  • Polypropylen mit Latexsohle
  • Perfekt an glatte Oberflächen in trockenen Umgebungen angepasst
Spezifikation
Größe Universal
Material Polypropylen, Latex
Latex Free Nein
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Verpackungsmenge 500 Packungen
Abmessungen (L x B) 400 x 170 mm
Gewicht (metrisch) 40 g/m2