Learn More
Hopen™ ISO-AIR Reinraummasken mit Bindeverschlüssen
Artikelnummer. 17724789 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
Packungsgröße:
300 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17724789 L 300 Stück
17734789 M 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17724789 Lieferant Hopen™ Lieferanten-Nr. 60.720L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.24 €
    99.27 € / 300 Stück
    Sparen 16.97 €
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO AIR Reinraummasken haben lange Bindeverschlüsse für einfaches Anziehen und werden mit dem Mass Balance Ansatz aus recycelten Materialien hergestellt.
  • Geringe Freisetzung von Partikeln: Helmke-Trommel-getestet für den Einsatz in Reinräumen
  • Hohe Filtrationseffizienz von Partikeln, Bakterien und Viren
  • Anpassbar an Benutzer und Protokolle und in zwei Größen erhältlich
  • Kopfschlaufen verbessern den Komfort für den Benutzer, mit denen sie leichter aufgesetzt werden können
  • Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen für den Benutzer
  • Der verstellbare und formbare Nasenclip verhindert das Beschlagen der Gläser
  • Der ISO-AIR-Bereich wird in einem Reinraum mit ISO 8-Klassifizierung hergestellt
  • Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Fastening Type Binder
Größe L
Modell Plissiert, 60.720
Zertifizierung/Konformität Grad B
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Filtereffizienz > 99 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Branche