Learn More
Kolmi Hopen™ Extra starke Polyethylen-Überschuhe
Artikelnummer. 17730099 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
380 x 165 mm
Packungsgröße:
400 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17730099 380 x 165 mm 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17730099 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. 10.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00 €
    83.76 € / 400 Stück
    Sparen 8.24 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überschuhe mit zusätzlicher Festigkeit, die auch in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden können.
  • Extrem widerstandsfähige, wasserdichte Überschuhe
  • Verstärktes, 100 % Polyethylen-Material
  • Kann auch im Freien verwendet werden
  • Hält nassem oder rauem Boden stand
  • Gute mechanische Beständigkeit gegen Abrieb und besti
Spezifikation
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Dicke 80 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizin, Industrie, Labor
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE, EN ISO 9001
Verpackungsmenge 400 Packungen
Abmessungen (L x B) 380 x 165 mm