Beschreibung
- Klassische Polypropylen-Hygieneoveralls schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners abgegeben werden
- Schützt den Bediener vor der Gefahr von Verschmutzungen im Zusammenhang mit seinem Verwendungszweck
- Polypropylengewebe ist leicht und atmungsaktiv
- Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- Einzeln verpackt für kontrollierte Hygiene und Verteilung
- Kategorie 1 Persönliche Schutzausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 3XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Kragen |
| Mehr anzeigen |