Learn More
Kolmi Hopen™ Wasserfeste CPE-Überschuhe
Artikelnummer. 17730159 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke:
38 cm
41 cm
Packungsgröße:
2000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke Packungsgröße
17730159 38 cm 2000 Stück
17978025 41 cm 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17730159 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. H10100
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tragen Sie diese CPE-Überschuhe in der Industrie oder im Catering.
  • Einwegmaterial; wasserfest
  • Für Besucher, Patienten oder Pflegepersonen
  • Kann als Objekt der Umgebungskontrolle in HACCP-Ansätzen und verschiedenen Branchen eingesetzt werden
  • Das Modell H10150 ist dicker und widerstandsfähiger und kann in statischen Arbeitssituationen verwendet werden
Spezifikation
Größe M
Material CPE
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Dicke 38 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie
Zertifizierung/Konformität ISO 9001