Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylen-Bouffant-Mützen, 53 cm Durchmesser
Artikelnummer. 17740129 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Weiß
Enthält:
Kopfabdeckungen und Wandspender
Mützen und Polybeutel
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Enthält Packungsgröße
17740129 Weiß Kopfabdeckungen und Wandspender 100 Stück
17750129 Weiß Mützen und Polybeutel 100 Stück
17760129 Blau Kopfabdeckungen und Wandspender 100 Stück
17770129 Grün Kopfabdeckungen und Wandspender 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17740129 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. 70.011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.40 €
    5.61 € / 100 Stück
    Sparen 0.79 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese komfortablen Bouffant-Mützen bieten zusätzliche Hygienekontrolle für verschiedene Industrieumgebungen und sind in Polybeuteln oder Wandspendern für eine bequeme Verwendung erhältlich.
  • Leicht für mehr Komfort
  • Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Rückverfolgbarkeit
  • Passt sich verschiedenen Kopfgrößen an
  • Einzelnes Elastisches Band
  • 12 g/m2 Materialgewicht
Spezifikation
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Ausführungsart Haube
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität EN ISO 9001
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 53 cm
Enthält Kopfabdeckungen und Wandspender
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie, Labor