Learn More
Hopen™ ISO AIR Duckbill Reinraummasken
Artikelnummer. 17744789 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
Packungsgröße:
300 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17744789 L 300 Stück
17754789 M 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17744789 Lieferant Hopen™ Lieferanten-Nr. 60.754L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.21 €
    146.96 € / 300 Stück
    Sparen 20.25 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ISO AIR Duckbill Reinraummasken bieten eine große Atemkammer und werden mit dem Mass Balance Ansatz aus recyceltem Material hergestellt.
  • Geringe Freisetzung von Partikeln: Helmke-Trommel-getestet für den Einsatz in Reinräumen
  • Hohe Filtrationseffizienz von Partikeln, Bakterien und Viren
  • Anpassbar an Benutzer und Protokolle und in zwei Größen erhältlich
  • Hohe Atmungsaktivität durch große Atemkammer
  • Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen für den Benutzer
  • Der verstellbare und formbare Nasenclip verhindert das Beschlagen der Gläser
  • Der ISO-AIR-Bereich wird in einem Reinraum mit ISO 8-Klassifizierung hergestellt
  • Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Größe L
Modell Pouch, 60.754
Zertifizierung/Konformität Grad B
Cleanroom Class Klasse 1 (ISO 3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Branche