Learn More
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium Clip Cap-Spender
Artikelnummer. 17750099 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Premium Clip Cap-Dispenser; Farbe: Weiß; Material: Edelstahl; Tiefe (metrisch): 200 mm; Höhe (metrisch): 400 mm; Breite (metrisch): 200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17750099 Premium Clip Cap-Dispenser; Farbe: Weiß; Material: Edelstahl; Tiefe (metrisch): 200 mm; Höhe (metrisch): 400 mm; Breite (metrisch): 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17750099 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. 20.B1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.28 €
    216.87 € / 1 Stück
    Sparen 33.41 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Premium Spender für verschiedene Arten von Hauben, Bartschutz, Überschuhe, Überzieher für Stiefel, Manschetten und vieles andere mehr.
  • Entspricht dem HACCP-Ansatz
  • Für alle Marken geeignet
  • Leichte Reinigung
  • Wandbefestigung (Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Farbe Silber
Tiefe (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Höhe (metrisch) 400 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizin, Zahnmedizin, Industrie