Learn More
Kolmi Hopen™ Universelle chirurgische Beanie-Mützen
Artikelnummer. 17750149 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17750149 Blau 100 Stück
17760149 Grün 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17750149 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. C13600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.89 €
    25.86 € / 100 Stück
    Sparen 5.03 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie die chirurgische Umgebung und den Arzt mit diesen gestrafften, universellen Mützen.
  • Luftiges Vlies, dehnbarer Stoff
  • Ästhetisch angenehm beim Einhüllen von Kopf und Haar
  • Kann sich in den Nähten falten
  • Die Höhe mit dem Falten der Kante anpassen
  • Aus 80 % Viskose und 20 % Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • 40 g/m2 Stoffgewicht
  • Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Material Viskose-Copolymer
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Ausführungsart Beanie-Mütze
Zertifizierung/Konformität CE, (EU) 2017 / 745
Menge 100/Packung
Enthält Mützen und Spendebehälter