Learn More
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium Besucherkit-Spender
Artikelnummer. 17760099 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Premium Besucherkit-Spender; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001; Material: Edelstahl; Farbe: Silberfarben; Höhe (metrisch): 410 mm; Breite (metrisch): 200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17760099 Premium Besucherkit-Spender; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001; Material: Edelstahl; Farbe: Silberfarben; Höhe (metrisch): 410 mm; Breite (metrisch): 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17760099 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. 20.B1060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.36 €
    62.27 € / 1 Stück
    Sparen 9.09 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Premium Spender für Besucherkits für eine verbesserte Hygiene.
  • Entspricht dem HACCP-Ansatz
  • Für alle Marken geeignet
  • Leichte Reinigung
  • Die ersten Schritte mit den Kits sind einfach
Spezifikation
Farbe Silber
Tiefe (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Höhe (metrisch) 410 mm
Material Edelstahl
Zertifizierung/Konformität ISO 9001