Learn More
Kolmi Hopen™ OP-Air™ Typ II chirurgische Masken mit Ohrschlaufen
Artikelnummer. 17760179 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
2000 Stück
60 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17760179 Blau 2000 Stück
17770179 Grün 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17760179 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. M14311302000
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Plissierte medizinische Maske mit Anti-Nebel-Nasenclip kann während des Transports von ansteckenden Patienten verwendet werden.
  • Medien mit hoher Filtrationsleistung (Polypropylen)
  • Zwei breite und bequeme Gummibänder
  • Sehr weiche Polypropylen-Kanten
  • Die anatomische Faltung begrenzt die Exposition vom Gesicht
  • Integrierter Antibeschlagnasenclip
  • Glasfaserfreier Filter
  • Hergestellt in ISO 8 Reinraum (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
Spezifikation
Farbe Blau
Fastening Type Ohrschlaufen
Material Polypropylen
Modell Plissiert
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU) 2017 / 745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 14971
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizin
Verpackungsmenge 2000 Packungen