Learn More
Kolmi™ OP Air Pro Oxygen FFP2 NR D Mass Balance-Maske
Artikelnummer. 17764789 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17764789 M 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17764789 Lieferant Kolmi™ Lieferanten-Nr. M52014WHMB
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Maske OP Air Pro Oxygen FFP2 ist dank des hochwertigen Rohmaterials leicht zu tragen und bietet hohe Atmungsaktivität. Hergestellt mit dem Mass Balance Ansatz aus recyceltem Material.
  • Die Filterhalbmaske der Effizienzklasse FFP2 NR D wurde zum Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen und Partikeln entwickelt.
  • Sie ist nach Typ IIR zertifiziert, schützt die Umgebung vor Tröpfchen, die vom Träger abgegeben werden, und schützt den Träger vor Körperflüssigkeitsspritzern.
  • Ultraschallverschweißte gestrickte Kopfbänder für optimalen Komfort.
  • Dank ihrer Form und der Verwendung weicher Materialien hat die OP-air Pro Oxygen eine perfekte Passform und begrenzt innere Leckage.
  • Diese Maske ist hypoallergen und wurde dermatologisch getestet.
  • Die OP-air Pro Oxygen wird in Frankreich hergestellt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Farbe Weiß
Größe M
Zur Verwendung mit (Anwendung) Branche
Modell Pouch
Strap Attachment Type Kopfband