Learn More
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium Schürzenspender
Artikelnummer. 17770099 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Premium Schürzenspender; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001; Tiefe (metrisch): 125 mm; Höhe (metrisch): 110 mm; Material: Edelstahl; Breite (metrisch): 370 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17770099 Premium Schürzenspender; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001; Tiefe (metrisch): 125 mm; Höhe (metrisch): 110 mm; Material: Edelstahl; Breite (metrisch): 370 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17770099 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. 20.B1080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.79 €
    82.93 € / 1 Stück
    Sparen 11.86 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfache Abgabe Ihrer Schutzschürzen mithilfe dieses hochwertigen Spenders.
  • Reibungslose Bereitstellung von Schürzen
  • Hergestellt aus beständigem Metall
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 125 mm
Breite (metrisch) 370 mm
Höhe (metrisch) 110 mm
Material Edelstahl
Zertifizierung/Konformität ISO 9001