Learn More
Kolmi Hopen™ Elastische Helmhaube mit integrierter Maske
Artikelnummer. 17770139 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Packungen
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17770139 50 Packungen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17770139 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. 70.702
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese elastische Helmhaube mit Gesichtsmaske bietet einen hohen Schutz, indem nur die Augen freigelegt werden.
  • Ultraeffektiver Schutz für Träger und Umwelt
  • Integrierte, 2-lagige plissierte Maske
  • Verfügbar für die Farbcode-Verfolgung
  • 25 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Material Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Ausführungsart Helm
Menge 50 Packungen
Enthält Hauben und Polybeutel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie, Labor