Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Typ IIR medizinische Maske mit Visier
Artikelnummer. 17770209 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Honig
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17770209 Blau 25 Stück
17790209 Honig 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17770209 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. M35111V30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.21 €
    30.56 € / 25 Stück
    Sparen 6.65 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese spritzerabweisende medizinische Maske mit Ohrschlaufen ist für Personen mit empfindlicher Haut oder mit Bart geeignet.
  • Schutz vor menschlichen Flüssigkeiten, Bakterien, Partikeln und Viren
  • Die anatomische Anpassung reduziert die Exposition vom Gesicht
  • Innenschicht zum Ableiten von Feuchtigkeit und Schweiß
  • Transparentes Polyestervisier ist beidseitig beschlagfrei beschichtet
Spezifikation
Farbe Blau
Fastening Type Ohrschlaufen
Material Polypropylen
Abmessungen (L x B) 175 x 90 mm
Modell Plissiert
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizin
Latexfrei Ja
Verpackungsmenge 25 Packungen