Learn More
Hopen™ ISO AIR Reinraummasken mit Kopfschlaufen
Artikelnummer. 17784779 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
210 x 90 mm
230 x 90 mm
Größe:
M
L
Packungsgröße:
300 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Größe Packungsgröße
17784779 230 x 90 mm L 300 Stück
17794779 210 x 90 mm M 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17784779 Lieferant Hopen™ Lieferanten-Nr. 60.70130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.17 €
    147.64 € / 300 Stück
    Sparen 24.53 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ISO AIR Reinraummasken genügen ISO 3 Grad B und lassen sich dank der doppelt elastischen Technologie einfach und bequem aufsetzen. Hergestellt mit Mass Balance Ansatz aus recycelten Materialien.
  • Geringe Freisetzung von Partikeln: Helmke-Trommel-getestet für den Einsatz in Reinräumen
  • Hohe Filtrationseffizienz von Partikeln, Bakterien und Viren
  • Anpassbar an Benutzer und Protokolle und in zwei Größen erhältlich
  • Kopfschlaufen verbessern den Komfort für den Benutzer, mit denen sie leichter aufgesetzt werden können
  • Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen für den Benutzer
  • Origami-Falz- und Doppelelastiktechnologie sorgen für optimale Passform
  • Der verstellbare und formbare Nasenclip verhindert das Beschlagen der Gläser
  • Der ISO-AIR-Bereich wird in einem Reinraum mit ISO 8-Klassifizierung hergestellt
  • Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Fastening Type Kopfband
Größe L
Abmessungen (L x B) 230 x 90 mm
Modell Plissiert, 60.701
Zertifizierung/Konformität Grad B
Cleanroom Class Klasse 1 (ISO 3)
Filtereffizienz > 99 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Branche