Learn More
Medicom WeePro Labo Überschuhe
Artikelnummer. 17849301 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17849301 Universal 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17849301 Lieferant Medicom Lieferanten-Nr. WLCBEMS00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00 €
    340.49 € / 200 Stück
    Sparen 39.51 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überschuhe, sterilisiert durch Gammabestrahlung, und Reinraumkleidung, kompatibel mit ISO Klasse 4.
  • Neues Material MICROMIUM™ , leicht und sehr geringe Schadstoffbelastung
  • Reinraumbekleidung kompatibel von ISO Klasse 4
  • Versiegelte Zweierpackung mit Easy-Tear-System
  • Overpack von 25 Paaren
  • Durch Gammabestrahlung sterilisierte Kleidung
Spezifikation
Größe Universal
Material Mikroporöses Material
Latex Free Nein
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Verschlusstyp Elastisches Oberteil mit Knöchelbändern
Sohlenart Rutschfest
Produkttyp Stiefelüberzieher für kontrollierte Umgebungen