Learn More
Medicom Iso Air Reinraummaske mit Kopfschlaufen
Artikelnummer. 17854188 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
210 x 90 mm
Packungsgröße:
300 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17854188 210 x 90 mm 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17854188 Lieferant Medicom Lieferanten-Nr. 60.702STE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.99 €
    245.73 € / 300 Stück
    Sparen 32.26 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Reinraummaske wird mit Ethylenoxid sterilisiert und zeichnet sich durch ein einfach anzulegendes Design sowie erhöhten Tragekomfort dank doppelter Gummizugtechnologie aus.
  • Sterilisierte Maske mit Ethylenoxid (ETO) > Sterilitätssicherungsstufe 10 -6
  • Geeignet für die Verwendung in ISO 3 Umgebungen der Klasse A oder höher. Die Maske wurde vor und nach der Sterilisation einem Helmke-Trommeltest unterzogen. > KAT. 1
  • Lässt sich leicht anziehen und ist dank hervorragender Atmungsaktivität besonders komfortabel. Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und reduziert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen für den Träger.
  • Die Maske verfärbt sich nicht gelb und bleibt auch nach der Sterilisation geruchlos.
  • Große Gesichtsabdeckung und optimale Passform
  • Hohe Filtrationseffizienz für Bakterien, Viren und Partikel
  • Die Leistung wurde vor und nach der Sterilisation getestet und bleibt dabei absolut identisch.
  • ISO Die AIR-Produktreihe wird in einem ISO Reinraumklasse 8
  • Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Fastening Type Kopfband
Material Polypropylen
Größe M
Sterilität Steril
Abmessungen (L x B) 210 x 90 mm
Cleanroom Class Klasse 1 (ISO 3)
Inhalt und Lagerung Vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur lagern.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Verpackungsart Einzeln verpackt, doppelt in Sterilisationsbeuteln