Learn More
Medicom WeePro Labo Overall, Typ 5/6
Artikelnummer. 17859301 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17859301 M 25 Stück
17869301 L 25 Stück
17879291 XL 25 Stück
17879301 2XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17859301 Lieferant Medicom Lieferanten-Nr. WLPLM02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.08 €
    207.58 € / 25 Stück
    Sparen 39.50 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standardisierter Chemikalienschutzanzug, der mit Reinraumkleidung kompatibel ist von ISO Klasse 4.
  • Neues Material MICROMIUM™ , leicht und sehr geringe Schadstoffbelastung
  • Reinraumbekleidung kompatibel ab ISO-Klasse 4
  • Standardisierter Chemikalienschutzanzug, Kategorie 3 Typ 5/6
  • Doppelte Verpackung vollständig versiegelt
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Gummiband (eingestickt)
Knöchelform Bedecktes Gummiband
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Latexfrei Nein
Anzahl Taschen Keine
Cleanroom Class Klasse 10-100.000 (ISO 4-8)