Learn More
Medicom WeePro Labo Integraler Overall mit Stiefeln, Typ 5/6
Artikelnummer. 17869291 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17869291 M 25 Stück
17889291 L 25 Stück
17809311 XL 25 Stück
17899291 2XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17869291 Lieferant Medicom Lieferanten-Nr. WLPLMI02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.19 €
    222.67 € / 25 Stück
    Sparen 42.52 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gammasterilisierter Overall und Reinraumkleidungskompatibel von ISO Klasse 4.
  • Neues Material MICROMIUM™ , leicht und sehr geringe Schadstoffbelastung
  • Reinraumbekleidung kompatibel von ISO Klasse 4
  • Chemikalienschutzanzug, Kategorie III Typ 5/6
  • Doppelte Verpackung vollständig versiegelt
  • Durch Gammabestrahlung sterilisierte Kleidung
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Gummiband (eingestickt)
Knöchelform Bedecktes Gummiband
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Latexfrei Nein
Anzahl Taschen Keine
Cleanroom Class Klasse 10-100.000 (ISO 4-8)