Learn More
Medicom WeePro Sleeve, Typ PB 6
Artikelnummer. 17878209 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 cm
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17878209 50 cm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17878209 Lieferant Medicom Lieferanten-Nr. WLME00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 €
    130.27 € / 200 Stück
    Sparen 29.73 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Es ist äußerst undurchlässig für Flüssigkeitsspritzer und aus fusselfreiem Material gefertigt, um Verunreinigungen in kontrollierten Bereichen zu vermeiden.
  • Material, das gegenüber Flüssigkeitsspritzern sehr undurchlässig ist
  • Stoffgewicht 63 g/m³
  • Fusselfreies Material zur Vermeidung von Verunreinigungen in kontrollierten Bereichen
  • Antistatisch behandeltes Material zur einfachen Ableitung elektrostatischer Ladungen
  • Elastische Bündchen an beiden Enden für besseren Tragekomfort
  • Länge 50 cm
Spezifikation
Größe Universal
Material Mikroporöses Material
Farbe Weiß
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Elastisch
Saumtyp Genäht
Latexfrei Nein
Länge (angloamerikanisch) 1.64 ft.
Länge (metrisch) 50 cm