Learn More
Medicom™ HOPEN Elastischer beschichteter Schlauch, 45 g/ m²
Artikelnummer. 17891830 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17891830 Universal 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17891830 Lieferant Medicom™ Lieferanten-Nr. 20.400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.41 €
    203.70 € / 1000 Stück
    Sparen 48.71 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elastische Polypropylen-Hülse mit Polyethylen-Beschichtung für bessere Abdichtung.
  • Gewährleistet den Schutz des Unterarms vor Schmutz
  • Weich und leicht
  • Mit Polyethylenfolie ausgekleidet für eine bessere Abdichtung, wodurch die Schläuche wasserabweisend werden.
  • Verringert die Freisetzung von Ballaststoffen
  • Geeignet für geschützte Umgebungen
Spezifikation
Größe Universal
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Elastisch
Saumtyp Nahtlos
Dicke 10 μM
Länge (angloamerikanisch) 19,7 in.
Länge (metrisch) 50 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,9 in.
Breite (metrisch) 20 cm
Gewicht (metrisch) 45 g/ m²