Learn More
Medicom™ WeePro Typ PB 6 Überschuh mit rutschfester Sohle
Artikelnummer. 17988300 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
L/XL
Packungsgröße:
400 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17988300 L/XL 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17988300 Lieferant Medicom™ Lieferanten-Nr. WLCCE/ADLXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.42 €
    337.33 € / 400 Stück
    Sparen 79.09 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der WeePro Typ PB 6 Überschuh mit rutschfester Sohle bietet eine starke Rutschfestigkeit und besteht aus einem sehr fusselfreien Material.
  • Fusselfreies Material, um jegliche Kontamination in einer kontrollierten kritischen Umgebung zu vermeiden
  • Dicke PVC-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit auf trockenen und nassen Böden
  • Elastische Bänder an Knöchel und Ferse sorgen dafür, dass die Überschuhe gerade sitzen.
  • Antistatisches Material zur einfachen Ableitung elektrostatischer Ladungen
  • Idealer Schutz vor Chemikalienspritzern in niedriger Konzentration, Pulver, Klebstoffen, Glasfaser, Lösungsmitteln und Farben
Spezifikation
Größe L/XL
Material Mikroporöses Material
Latex Free Nein
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Rutschfest
Widerstand Leichter Chemikalienspritzer
Produkttyp Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen