Learn More
MEDICOM Kolmi Coverfeel Care puderfreier blauer Nitrilhandschuh
Artikelnummer. 30215959 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30215959 Klein 100 Stück
30215955 Mittel 100 Stück
30215952 Groß 100 Stück
30215947 Extragroß 90 Stück
30215960 2XL 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30215959 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 1142B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.17 €
    16.34 € / 100 Stück
    Sparen 2.83 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragende Elastizität und optimaler Tragekomfort. Hervorragender Halt an Objekten. Empfohlen für medizinische, industrielle und Lebensmittelumgebungen. Hergestellt in Frankreich.
  • Ohne Beschleuniger, um Typ-IV-Allergien zu minimieren.
  • Extrem bequemer Handschuh und dank der inneren Polymerbeschichtung leicht anzuziehen.
  • Hervorragende Elastizität und gute Fingerfertigkeit.
  • Rutschfeste Oberfläche für hervorragenden Halt und einfache Handhabung von Objekten.
  • Seine Robustheit verleiht ihm eine höhere Langlebigkeit.
  • Empfohlen für den Einsatz in medizinischen, industriellen und Lebensmittelbereichen.
Spezifikation
Chlorinated Nein
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie, Gesundheitswesen, Labor
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (metrisch) 250 mm