Learn More
Beskrivelse
- Große Elastizität und sehr gute Geschicklichkeit
- Wasserdichter und luftdichter Handschuh
- Gepudert
- Latex bietet eine ausgezeichnete Berührungsempfindlichkeit
- Kontraindikatio: Latex ist ein natürliches Material, das allergene Proteine enthält
- Empfohlen in medizinischen und industriellen Umgebungen
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Industrie, Gesundheitswesen |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Gepudert | Gepudert |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?